Chlorpyrifos, reinst

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthiophosphat, Dursban®, O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylphosphorothionat

123682SEA 37.1 EUR
123682S
Chlorpyrifos, reinst
Chlorpyrifos
Formel: C₉H₁₁Cl₃NO₃PS
Molecular Weight: 350,59 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 2921-88-2
EINECS: 220-864-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02242

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR