Chlortoluron (3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylharnstoff), reinst

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylharnstoffe

123702FEA 70.3 EUR
123702F
Chlortoluron (3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylharnstoff), reinst
Chlortoluron (3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylharnstoff)
Formel: (C₆H₃ClCH₃)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 212,68 g/mol
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15545-48-9
EINECS: 239-592-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR