Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


unter Argon abgefüllt

12382.FF 12382.FI
12382.FFEA 266 EUR
12382.FF 12382.FI
Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Dysprosium

Purity: 99.9% CAS No.: 7429-91-6 Physical Form: ≈0.53g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00010982

Formel: Dy
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010982
CAS-Nummer: 7429-91-6
EINECS: 231-073-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR