2,4'-DDE, extra_pure

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: o,p'-DDE, 2,2,o,p'-Tetrachlorvinylidenbisbenzol

123842QEA 49 EUR
123842Q
2,4'-DDE, extra_pure
2,4'-DDE
Formel: C₁₄H₈Cl₄
Molecular Weight: 318.03 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 3424-82-6
EINECS: 222-318-0
UN: 2930
ADR: 6.1 (4.1) II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR