Diazinon, reinst
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: O,O-Diethyl-O-2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidylphosphorothionat, O,O-Diethyl-O-2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidylthiophosphat
123962AEA 36.8 EUR
123962A
Diazinon, reinst
Diazinon
Formel: C₁₂H₂₁N₂O₃PS
Molecular Weight: 304,35 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,116…1.119 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104,4 °C (geschlossener Tiegel)
CAS-Nummer: 333-41-5
EINECS: 206-373-8
UN: 3018
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03043