Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat 99,0-102,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
1243-04EA 156.74 EUR
1243-04
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat 99,0-102,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat
Formel: 3CdSO₄·8H₂O
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 3,08 kg/l
MDL: MFCD02253000
CAS-Nummer: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 102.0 %
Assay (CdSO₄.8/3 H₂O) (by EDTA titrn) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO₃) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %