Organischer Referenzstandard, Phenol Mix 1 in Methanol, EPA 604
Lieferant: VWR Chemicals
124742REA
87.4
EUR
124742R
Organischer Referenzstandard, Phenol Mix 1 in Methanol, EPA 604
Standards
Organische Standards
0,5 mg/ml jeder Komponente in Methanol
2,4-Dichlorophenol ; 2,4-Dimethylphenol ; 2,4-Dinitrophenol ; 4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol ; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol ; 2-Nitrophenol ; 4-Nitrophenol ; Phenol; Pentachlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol