Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12478.03
12478.09
12478.18
12478.03EA
40
EUR
12478.03
12478.09
12478.18
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis)
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:In; 75.5:24.5 wt%
Physical Form: Liquid
Density: 6.2
Appearance: Silver
Melting Point: 15.7°
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00144387
Dichte:
6,2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144387 CAS-Nummer: 56451-02-6 EINECS: 231-163-8 UN: 1760 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...