Kieselgel, Supelco®
Lieferant: Merck
MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 1300 EUR
12479-25KG 12479-5KG
Kieselgel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16