Zink(II)acetylacetonat Monohydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Di(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Monohydrat, Bis(2,4-pentandionato-O,O')zink(II) Monohydrat, Zink(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O') Monohydrat, Zink(II)-2,4-pentandionat Monohydrat
12527.18 12527.30
12527.18EA 36.4 EUR
12527.18 12527.30
Zink(II)acetylacetonat Monohydrat
Zink(II)acetylacetonat Monohydrat
CAS No.: 14363-15-6 Molecular Formula: C10H14O4Zn.H2O Formula Weight: 281.60 (263.59anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.6 Melting Point: 136-138° dec. MDL No.: MFCD00000035
Formel: C₁₀H₁₄O₄Zn·1H₂O
Schmelzpunkt: 136…138 °C (Zers.)
Dichte: 1,6
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000035
CAS-Nummer: 14363-15-6
EINECS: 237-860-3