Benzol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cyclohexatrien

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

12540-5ML-F
12540-5ML-FEA 89.1 EUR
12540-5ML-F
Benzol, Supelco®
Benzol
Formel: C₆H₆
Molecular Weight: 78,11 g/mol
Siedepunkt: 80,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,5 °C
Dichte: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003009
CAS-Nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=195f967e9e53065b2ed6eadc5ca12dfa3f7930ed&vid=b973b9785fd03a80a3bef7ce0efb171436ea53eb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR