Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
1255.0250EA
58.14
EUR
1255.0250
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Molecular Weight: 281.69 g/mol Schmelzpunkt: 167…170 °C Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149066 CAS-Nummer: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,02085 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (as Chlorine) | min. 24.5 % |
Insoluble in Ethanol | max. 2.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...