Dioctylphenylphosphonat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di-n-octyl phenylphosphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
12584-10ML
12584-10MLEA 476 EUR
12584-10ML
Dioctylphenylphosphonat, Supelco®
Dioctylphenylphosphonat
Formel: C₂₂H₃₉O₃P
Molecular Weight: 382,53 g/mol
MDL: MFCD00009561
CAS-Nummer: 1754-47-8
EINECS: 217-142-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74de76d01cffe5ff7345c5f3bf80323e79bc27f0&vid=5569af424042502b5bb261cfda772d8851daf763&prid=web&clid=SAPDAM