Kaliumhydrogencarbonat 99,5-101,0% (durch Acidimetrie), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E501, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

12602-25KG 12602.9025 12602-1KG
12602-25KGEA 388.56 EUR
12602-25KG HONE12602.9025 12602-1KG
Kaliumhydrogencarbonat 99,5-101,0% (durch Acidimetrie), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E501, Fluka™
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (acidimetric) 99.5 - 101.0 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.5 - 101 %
Loss on drying (on silicagel, 4h) Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 8.0 - 8.6
Ammonium (NH₄) Max. 20 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Carbonate (K₂CO₃) Max. 2.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR