Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie 2.0 mm (0.08 in) thick

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Platinium

12614.FF
12614.FFEA 0 EUR
12614.FF
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Folie 2.0 mm (0.08 in) thick
Platinum
Formel: Pt
Molecular Weight: 195,08 g/mol
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR