Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
12639-25KG
12639-25KGEA 634.66 EUR
12639-25KG
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C (Elimination of water of crystallisation)
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.5 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.1 %