Gadolinium ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


unter Argon abgefüllt

12896.09 12896.18 12896.04
12896.09EA 185 EUR
12896.09 12896.18 12896.04
Gadolinium ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Gadolinium

Purity: 99% CAS No.: 7440-54-2 Formula Weight: 157.25 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022

Formel: Gd
Molecular Weight: 157.25 g/mol
Dichte: 7.886 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR