VWR®, Beutel, für ungefährliche Abfälle
Lieferant: VWR Collection
129-0021EA 176 EUR
129-0021 129-0020 129-0022 129-0023 129-1573
VWR®, Beutel, für ungefährliche Abfälle
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste Beutel, ideal für die Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen, die autoklaviert werden müssen. PP, 50 µm dick, transparent, mit Beschriftungsfeld.
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkung
  • Speziell verschweißte Nähte reduzieren das Risiko von Leckagen
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Standards: Die Beutel erfüllen die Anforderungen der Durchstoßprüfung mit 165 g gemäß ASTM D1709-98.