VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe
Lieferant: VWR Collection
129-0039EA 87.5 EUR
129-0039
VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die zuerst autoklaviert werden müssen. Die Lieferung erfolgt komplett mit den notwendigen Verschlussdrähten. HDPE, 100 µm dick, orange, mit 'Biohazard'-Aufdruck.
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkungen
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck “Biohazard” mit entsprechendem Warnzeichen