VWR® Notfall-Interventions-Kit
Lieferant: VWR Chemicals
129-0199EA 661 EUR
129-0199
VWR® Notfall-Interventions-Kit
Absorptionsmaterial
Das Kit umfasst persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe, Masken und Schutzbrillen sowie Abfallbehälter, Bürste und Beutel. Inhalt.
  • 3× MERCK Chemizorb zur Absorption von organischen und wässrigen Lösungen (1.02051.0500)
  • MERCK Chemizorb zur Absorption von Laugen (mit Neutralisator und pH-Indikator) (1.01596.1000)
  • Absorbtionsmittel PIG absorb­and­lock acid PLP501
  • Schutzhandschuh, Größe 9 (112-1010)
  • Schutzhandschuh, Größe 7 (112-0946)
  • 2× Maske 4279 3M ABEK (111-0044)
  • 2× Vollsichtbrille 3M 2890A
  • Abfallbehälter (129-0174)
  • PBT-Bürste, sterilisierbar (129-0175)
  • Entsorgungsbeutel, 483×610 mm (129-0021)
  • PP-Box
Dieses Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum vor Ort.