Mopps, Anticon® SuperSorb
Lieferant: CONTEC
492238-649
129-0216EA 60.6 EUR
129-0216
Mopps, Anticon® SuperSorb
Mopps
Aus 100% Endlosfilament-Polyester mit Zweigarnsystem für beste Saugfähigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Stielen und Eimer-Auswring-Systemen.
  • Zum Nasswischen in kritischen Bereichen, in denen maximale Saugfähigkeit für die Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionslösungen erforderlich ist
  • Langlebig, waschbar für mehrfache Verwendung
  • Autoklavierbar für sterile Anwendungen
Verpackung: Einzeln verpackt.