MultiSqueegee swivel with mono blade
Lieferant: FHP VILEDA SCS
119933
129-0265EA 35.3 EUR
129-0265
MultiSqueegee swivel with mono blade
Mopps
Für trockene oder nasse Push-and-Pull-Anwendungen. Eine Alternative zum Besen an Orten, an denen Borsten nicht zulässig sind, z. B. Böden und Wände im Gesundheitswesen. Der MultiSqueegee besteht aus drei Komponenten: einer Aluminiumschiene, einer Elastomer-Gummilippe (waschbar bei 70 °C) und einem universellen Griffanschluss aus Polypropylen. Die austauschbare Gummilippe hat eine einzelne scharfe Kante, die Flüssigkeit und feinsten Schmutz in einem Zug aufsaugt.
  • Alle Materialien können bei 70 °C gereinigt werden
  • Komponenten lassen sich leicht auseinanderbauen und die Wischerlippe ist austauschbar
  • Material wurde verbessert und ist nun widerstandsfähiger gegen Verschleiß und Korrosion
  • Austauschbare Wischerlippe aus Gummi verfügt über scharfe Kante, mit der Flüssigkeiten und feinster Schmutz mit nur einer Bewegung abgezogen werden können
Bestellinformation: Bitte beachten Sie, dass diese Gummiklinge alleine geliefert wird (ohne Griff, Ref. VILE119966, muss separat bestellt werden).