Isolator-Reinigungswerkzeug, Mini AlphaMop™
Lieferant: Texwipe
TX7101
129-0273EA 205 EUR
129-0273
Isolator-Reinigungswerkzeug, Mini AlphaMop™
Mopps
Das ITW Texwipe® Mini AlphaMop™ Isolatorreinigungswerkzeug wurde für die Reinigung von Isolatoren, Biosicherheitsschränken, Handschuhboxen und Werkbankabzügen entwickelt. Der Wischmopp hat eine niedrige, flache Form und abgerundete Ecken. Er besteht aus Celcon® Plastik und ist vollständig autoklavierbar. Durch das Drehgelenk kann der Benutzer auch schwer zugängliche Stellen erreichen. Dank des austauschbaren Schaumstoff-Pads, passt sich der Moppbezug garantiert jeder Reinigungsfläche an. 129-0273 umfasst zwei Stiele, 12 Zoll und 18 Zoll (30,4 and 45,7 cm), und lässt sich mühelos mit einer Hand verwenden.
  • Strapazierfähig und leicht
  • Einfache Verwendung in schwer zugänglichen Bereichen; einfaches und schnelles Wechseln der Mopp-Überzüge
  • Mopp-Überzüge mit hervorragender Strapazierfähigkeit und hoher Abriebfestigkeit