VWR®, wiederverschliessbare Beutel
Lieferant: VWR Collection
129-0320EA 154 EUR
129-0320 129-0321 129-0322 129-0323 129-0324 129-0325 129-0293 129-0294 129-0295 129-0296 129-0297 129-0298 129-0299 129-0306 129-0307 129-0308 129-0309 129-0310 129-0311 129-0312 129-0313 129-0314 129-0315 129-0316 129-0317 129-0318 129-0319
VWR®, wiederverschliessbare Beutel
LDPE-Druckverschlussbeutel, zur Aufbewahrung und zum Transport von festen Proben, Reagenzgefäßen, Ersatzteilen oder Dokumenten. Mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich.
  • Schnelles Verschließen durch Führungsrippen am Druckverschluss
  • Aus transparentem PE zur schnellen Identifikation des Inhalts
  • Wiederverschließbar, flexibel und reißfest
Verpackung: 100/Packung, 10 Packungen/Karton.