Hera Abfallbehälter
Lieferant: FHP VILEDA SCS
137689 137691 137693 137687 137686 137694 137688 137680 137681 137682 137683 137684 137685 137679
129-0894EA 329 EUR
129-0894 129-0676 129-0678 129-0892 129-0891 129-0679 129-0893 129-0885 129-0886 129-0887 129-0888 129-0889 129-0890 129-0884
Hera Abfallbehälter
Behälter Abfallbehälter
Diese Pedalbehälter garantieren eine berührungsfreie Abfallentsorgung und eignen sich für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen: von Patientenzimmern bis hin zu Lebensmittelzubereitungsbereichen, wo Kreuzkontamination unbedingt vermieden werden muss. Der langsam schließende Deckel ist für den Einsatz in ruhigen Umgebungen konzipiert.
  • Überlappendes Deckeldesign verhindert ein Austreten von Gerüchen
  • Integrierter Beutelhalter für eine sichere Fixierung des Abfallsacks
  • Glattes Design: Leicht zu reinigen
  • Rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verschieben und schützen die Bodenbeläge
Entspricht den HACCP-Empfehlungen.
Standards: Entspricht den HACCP-Empfehlungen.