Swep single MicroControl Mopps
Lieferant: FHP VILEDA SCS
140708
129-1078EA 49.1 EUR
129-1078
Swep single MicroControl Mopps
Mopps
Die Räume in kontrollierten Umgebungen müssen rein und sicher gehalten werden. Rein bedeutet extrem sauber, mit Oberflächen frei von Partikeln, Bakterien und Kontaminationen. Der von Vileda Professional entwickelte und hergestellte hochwertige wiederverwendbare Mopp MicroControl gewährleistet eine kontinuierliche Reinigungsleistung bis in den Mikrometerbereich. MicroControl ist ideal für die Reinigung von Böden, Wänden und Decken.
  • 100% Mikrofaser-Material sorgt dafür, dass Kontaminationen nicht nur von der gereinigten Oberfläche entfernt, sondern dabei auch festgehalten werden, wodurch eine sehr hohe Reinigungsleistung mit wenig Aufwand gewährleistet wird
  • Mehrlagiger Aufbau mit einer innenliegenden
  • Schicht aus Vlies gewährleistet eine hohe Wasseraufnahme und das hitzebehandelte Rückenmaterial die Kompatibilität mit allen Sterilisationsmethoden
  • Innovativen Reinigungslippen auf der Oberseite des MicroControl Mopps sind ideal für die einfache und effektive Reinigung von Sockelleisten bei der Reinigung von Böden
  • Geeignet für Sterilisation (Autoklavierung oder Bestrahlung)
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Haltbarkeit von bis zu 200 Waschzyklen oder 50 Dekontaminationszyklen (einschließlich Sterilisation)
Der MicroControl Mop eignet sich bestens für die Vorpräparation und ist damit ideal für Objekte, die über eine eigene Waschmaschine verfügen bzw. Anschluss an eine Wäscherei haben. Geringe laufende Kosten bilden den Kern der Reinigung mit aufbereiteten Mopbezügen und ermöglichen dem Nutzer,
seine gesamten Reinigungskosten durch den effizienten Einsatz von Wasser und Chemikalien zu reduzieren und gleichzeitig Zeit zu sparen.
Speziell für den Einsatz im Reinraum der Klasse ISO 5/GMP A+B FED209D Klasse 100 gemäß Helmke-Drum-Klassifizierung Kat. II (IEST-RP-CC-003-87-T).