Spatel
Lieferant: BURKLE
5383-1000
129-1158EA 199.1 EUR
129-1158
Spatel
Spatel
Dieser Spatel ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, hochglanzpoliert und komplett verschweißt, also völlig frei von Hinterschneidungen.
  • Sehr stabil
  • Gut zu reinigen
  • Autoklavierbar, flammensterilisierbar
  • Ermöglicht Einstechen in feste Substanzen oder in Säcke und Big-Bags
Ideal zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und pastösen Medien, vor allem im Lebensmittel- und Pharmabereich.