Stericlin Flachbeutel, 60g/m starkem Vlies und Klarsichtfolie, mit Indikatoren STEAM, EO und FORM, 32 x 45 cm, DIN EN ISO 11607 1 * 500 ST
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin Flachbeutel, 60g/m starkem Vlies und Klarsichtfolie, mit Indikatoren STEAM, EO und FORM, 32 x 45 cm, DIN EN ISO 11607 1 * 500 ST