Stericlin White Line Klarsichtflachbeutel, PP-Vlies/Folie, sehr widerstandsfhig, passend fr STEAM, EO, FORM und PLASMA, Sauberkeitsgrad 200 (IEST-STD-CC1246), 25x45cm, DIN EN ISO 11607, 5 Pack x 100 Stck 1 * 500 ST
Lieferant: VP Medical Packaging
Stericlin White Line Klarsichtflachbeutel, PP-Vlies/Folie, sehr widerstandsfhig, passend fr STEAM, EO, FORM und PLASMA, Sauberkeitsgrad 200 (IEST-STD-CC1246), 25x45cm, DIN EN ISO 11607, 5 Pack x 100 Stck 1 * 500 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.