Autoklavbeutel
Lieferant: Greiner Bio-One
643201_500 646201_500 649201_350 645201_500 BAG1_200 BAG2_200 BAG3_200
129-1750EA 273 EUR
129-1750 129-1752 129-1753 GREI645201_500 129-1754 129-1755 129-1756
Autoklavbeutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Diese Müllbeutel nutzt man zum Sammeln und Entsorgen von kontaminierten Petrischalen oder Röhrchen.
  • Zum Autoklavieren mit feuchtem Dampf geeignet
  • Speziell für die Entsorgung kontaminierter Laborabfälle geeignet
PP, transparent, Dicke: 50 µm