Metall-Luftpolstertaschen
Lieferant: DESCO
200515 200530 200540
129-2615EA 7 EUR
129-2615 129-2616 129-2617
Metall-Luftpolstertaschen
Beutel Aufbewahrungsbeutel
  • Kombiniert ‚Faradayschen Käfig‘ und mechanischen Schutz
  • Schützt etwa doppelt so gut wie herkömmliche Luftpolstertaschen gleicher Größe
  • Die Klappe kann eingeklappt oder umgeklappt und mit einem Etikett fixiert werden
  • Innen- und Außenwiderstand: 1×104 bis <1×1011 Ohm; T₁₀₀₀: <2 Sek bei 50% rF
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten