Leitfähiger ESD-Abfallbehälter
Lieferant: DESCO
239205
129-2618EA 62.1 EUR
129-2618
Leitfähiger ESD-Abfallbehälter
Behälter Abfallbehälter
Dieser leitfähige Abfallbehälter eignet sich für große ESD-geschützte Bereiche, in denen sich Abfälle ansammeln und nur in großen Mengen bequem entsorgt werden können.
  • Hergestellt aus leitfähiger Faserplatte, 2 mm stark
  • Oberseitig mit Metallring verstärkt
  • Mit ESD-Schutzsymbol gekennzeichnet
  • Rg: <10E6 Ohm
  • Die unteren Ecken sind verstärkt und mit Metallbolzen mit rundem Kopf als Füße ausgestattet
Die Behälter sind robust und dennoch leicht genug für eine einfache Handhabung.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten