Antistatische Rosa Polybeutel mit Beschriftungsfeld
Lieferant: DESCO
203000 203015
129-2627EA 14.4 EUR
129-2627 129-2628
Antistatische Rosa Polybeutel mit Beschriftungsfeld
Beutel Probenbeutel
Zur Verwendung mit nicht ESD-empfindlichen Artikeln, die für den Einsatz in einer EPA bestimmt sind.
  • Wirtschaftlich
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • RS: 1×10⁵ to <1×10¹¹ Ohm, T₁₀₀₀: <2 s bei 50% rF, 22 °C
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten