Dispensierflaschen, HDPE, quadratisch
Lieferant: DESCO
35305
129-2641EA 21.8 EUR
129-2641
Dispensierflaschen, HDPE, quadratisch
Flaschen Tropfflaschen
Dispensierflaschen für viele Lösungsmittel.
  • Große Öffnung, leicht befüllbar
  • Sorgt für Stabilität und spart Lagerplatz
  • Durchscheinend für eine gute Sicht auf den Inhalt
  • Individueller Aufdruck möglich
Pro Pumpstoß gibt ca. 0,2 ml Flüssigkeit ab.
Ideal für die Verwendung mit Handdesinfektionsmittel.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten