3-Spot-Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle
Lieferant: DESCO
51060HIC125
129-2643EA 23.2 EUR
129-2643
3-Spot-Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle
Testpapiere Indikatorpapiere
Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle (HICs) sind mit feuchtigkeitsempfindlichen Punkten bedruckt, die auf unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade mit einem sichtbaren Farbwechsel von Blau nach Rosa reagieren.
  • Die feuchtigkeitsempfindlichen Messpunkte bestehen aus mit Kobaltchlorid imprägniertem Löschpapier.
  • Die Luftfeuchtigkeit in trocken verpackten Barrierebeuteln kann durch die Einlage eines HIC überwacht werden
Nach dem Öffnen des Beutels kann die Karte auf ausreichende Trockenheit geprüft werden.
L×B: 76,2×50,8 mm (3×2 ").
Standards: Gemäß IPC/ JEDEC J-STD-033D.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten