Indikatorkarten zur Feuchtigkeitskontrolle (HICs) sind mit feuchtigkeitsempfindlichen Punkten bedruckt, die auf unterschiedliche Feuchtigkeitsgrade mit einem sichtbaren Farbwechsel von Blau nach Rosa reagieren.
- Genauigkeit basierend auf einer Umgebungstemperatur von 24 °C
- Die Toleranz beträgt ca. 2,5% pro 3,5 °C Abweichung von 24 °C
Die feuchtigkeitsempfindlichen Messpunkte bestehen aus mit Kobaltchlorid imprägniertem Löschpapier. Die Luftfeuchtigkeit in trocken verpackten Barrierebeuteln kann durch die Einlage eines HIC überwacht werden. Nach dem Öffnen des Beutels kann die Karte auf ausreichende Trockenheit geprüft werden.
Der 4-Punkt-Test ist für die Trockenverpackung von SMDs konzipiert; der Farbreferenzbalken unterstützt genaue Messwerte. Der 6-Punkt-Test wird in verschiedenen Trockenverpackungsanwendungen eingesetzt. Diese Karte überwacht den Feuchtigkeitsgehalt über einen breiten Bereich. Der 3-Punkt-Test ist beliebt für militärische Anwendungen.
Standards: 4-Punkt- und 6-Punkt-Messungen entsprechen EIA 581, MIL-P-116 und MIL-I-8835. 3-Punkt-Messungen entsprechen MS 20003-2 und MIL-P-116.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten