Feuchtigkeitsbarrierebeutel der Dri-Shield® 2000-Serie
Lieferant: DESCO
7001012 7001618
129-2645EA 61.7 EUR
129-2645 129-2646
Feuchtigkeitsbarrierebeutel der Dri-Shield® 2000-Serie
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Dieser aluminisierte Feuchtigkeitsbarrierebeutel eignet sich zum Verpacken von ESD- und feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen innerhalb und außerhalb eines ESD-geschützten Bereichs. Die Beutel sind heißsiegelbar und für die Vakuumverpackung geeignet.
  • 0,0036" (3,6 mil) dickes Folienlaminat aus mehreren Lagen aluminisiertem Polyester und Polyethylen
  • Entwickelt für feuchtigkeits- und elektrostatisch (ESD) empfindliche Bauteile (z. B. SMT)
  • <0,03 Gramm Wasserdampfdurchlässigkeit (MVTR); für die Trockenverpackung feuchtigkeitsempfindlicher Bauteile und zum Schutz des Inhalts vor Schäden durch ESD-Ereignisse oder elektromagnetische Störungen (EMI)
  • <10 nJ Energiedurchdringung getestet gemäß ANSI/ESD STM11.31; schützt den Inhalt vor ESD-Ladungen und -Entladungen
  • >20lb durchschnittliche Durchstoßfestigkeit; bietet physischen Schutz für den Inhalt
  • Dissipative Innen- und Außenflächen Rs 1×10⁴ bis < 1×10¹¹ Ω gemäß ANSI/ESD STM11.11; ermöglicht die Erdung des Beutels, wenn er auf einer geerdeten Oberfläche platziert oder von einem geerdeten Bediener gehandhabt wird
Polyester bietet Durchstoßfestigkeit. Metallschichten dienen der Abschirmung vor elektrostatischer Entladung (ESD) und minimieren das Eindringen elektrischer Felder. Gleichzeitig bieten sie Schutz vor Feuchtigkeit.
Aufgedruckt mit ESD-Schutzsymbol und Chargennummer.
Standards: Erfüllt ANSI/ESD S20.20, Verpackungsstandard ANSI/ESDS541 und Antistatischer Beutel ANSI/ESD S11.4 Level 3 (außer Durchsichtigkeit).
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten