GMP-Bezüge, Zylindrisch Geformt mit Verstellbarem Tyvek-Zugbandverschluss, Graues Tyvek®
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
COVGTVK6012D
129-2832EA 3380 EUR
129-2832
GMP-Bezüge, Zylindrisch Geformt mit Verstellbarem Tyvek-Zugbandverschluss, Graues Tyvek®
Überzüge
Diese Grauen Tyvek Bezüge blockieren UV-Licht um Schäden an Ihren lichtempfindlichen Biotechprodukten zu vermeiden. Verwenden Sie es in allen pharmazeutischen Produktionsumgebungen, um gereinigte Geräte vor Verunreinigungen zu schützen.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Blockiert UV-Licht
  • Reduziert Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität zum SOPs
  • Individuell in Polybeutel verpackt und markiert
  • Reiß- und stichfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Graue, Tyvek-Bezüge. Die UV-Licht blockieren, können in allen pharmazeutischen Produktionsumgebungen verwendet werden, um das Risiko einer mikrobiellen und partikulären Kontamination zu minimieren.
Standards: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.