Transport- und Inkubationsbeutel für vorsterilisierte Medienplatten
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
SBBMGTVKSS0608 SBBMGTVKSS0810 SBBMGTVKSS1012 SBBMGTVKSS1617
129-2904EA 1420 EUR
129-2904 129-2905 129-2908 129-2909
Transport- und Inkubationsbeutel für vorsterilisierte Medienplatten
Beutel Sterilisationsbeutel
Eliminieren Sie das Risiko und die Kosten für die Untersuchung der Grundursachen falsch positiver Ergebnisse mit dem sterilen Medienplattentransport- und Inkubationsbeutelsystem von Keystone Cleanroom Products.
  • Einsatzbereit
  • Validiert steril
  • Tyvek/Mylar-Verpackungen sind an jeder Ecke mit Aufhängehaken ausgestattet, um die Verwendung in Isolatoren zu erleichtern
  • Tyvek-Verpackungen sind mit VHP-Dekontaminationszyklen kompatibel
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO-zertifizierten Reinraum
  • Selbstverschließende Tyvek-Peel-Beutel enthalten die Medienplatten,
More Product Information