Gammasterilisierte Sterilitätserhaltungsbeutel, Selbstversiegelnd
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
3312ST 3315ST 3315ST5 3320ST 3322ST 3330ST 3334ST 3335ST 3320ST3 3322ST3 3334ST3 3334STJ
129-3337EA 3560 EUR
129-3337 129-3338 129-3339 129-3340 129-3341 129-3342 129-3343 129-3344 KACC3320ST3 KACC3322ST3 KACC3334ST3 KACC3334STJ
Gammasterilisierte Sterilitätserhaltungsbeutel, Selbstversiegelnd
Beutel Sterilisationsbeutel
Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Produktionsanwendungen.
  • Vielzahl an Größen
  • Praktischer selbstklebender Verschluss; kein Einsatz oder Validierung eines Heißsiegelgeräts erforderlich
  • Kein Werkzeug zum Öffnen erforderlich
  • Undurchlässig für flüssige Desinfektionsmittel
  • Sichtbarkeit im Beutel ermöglicht Identifizierung
  • Verlängert die Lagerung und Haltbarkeit von Produkten, die „innerbetrieblich“ sterilisiert werden
Nach dem Entladen des Autoklaven werden verpackte, dampfsterilisierte Gegenstände unter LAF der Klasse A in Sterilitätserhaltungsbeutel versiegelt gelagert. Diese Technik erfüllt die Bedingungen der Klasse A und schützt sterilisierte Produkte während der Lagerung und des Transports durch weniger klassifizierte Bereiche vor externen Kontaminationsquellen.
Standards: Zertifikate zu Bestrahlung und Konformität sind in jeder Sendung enthalten.
Verpackung: Die Sterilitätserhaltungsbeutel sind zur Rückverfolgbarkeit in Tyvek Chevron-Aufreißbeuteln mit Chargennummer und Verfallsdatum verpackt.