Sterilisationshüllen, 2-Lagig SMS, One-Step Super Duty
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
KCRP1-600-0808 KCRP1-600-0909 KCRP1-600-0912 KCRP1-600-1212 KCRP1-600-1515 KCRP1-600-1818 KCRP1-600-1822 KCRP1-600-2020 KCRP1-600-2424 KCRP1-600-3030 KCRP1-600-3636 KCRP1-600-4040 KCRP1-600-4545 KCRP1-600-4548 KCRP1-600-4848 KCRP1-600-5454 KCRP1-600-5472 KCRP1-600-5490 KCRP1-600-6060 KCRP1-600-6080
129-3813EA 550 EUR
129-3813 129-3814 129-3815 129-3816 129-3817 129-3818 129-3819 129-3820 129-3992 129-3993 129-3994 129-3995 KACCKCRP1-600-4545 129-3996 129-3997 129-3998 129-3999 129-4004 129-4005 129-4006
Sterilisationshüllen, 2-Lagig SMS, One-Step Super Duty
Sterilisationsvliese
One-Step Heavy Duty SMS 2-lagige Hüllen bieten eine hervorragende Keimbarriere. Ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO 8 zertifizierten Reinraum
  • 2-lagig
  • Sauber - keine Cellulose
  • Starkes, reißfestes 50 gsm SMS-Material
  • Eine große Auswahl an verfügbaren Größen bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Keimen
  • Gramm-Gewicht: 88 (jede Lage)
Zur Verwendung in Dampf-, Ethylenoxid- und Wasserstoffperoxid-Sterilisationsprozessen.
Lieferumfang: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.
Verpackung: Zur vollständigen Rückverfolgbarkeit in versiegelten, etikettierten Polybeuteln mit Chargennummer und Verfallsdatum unterverpackt.