Blaue Super-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFKCRP600-05 MFKCRP600-07 MFKCRP600-08 MFKCRP600-16 MFKCRP600-03 MFKCRP600-06 MFKCRP600-09 MFKCRP600-18 MFKCRP600-12 MFKCRP600-04
129-4020EA 1900 EUR
129-4020 129-4022 129-4023 129-4016 KACCMFKCRP600-03 KACCMFKCRP600-06 KACCMFKCRP600-09 KACCMFKCRP600-18 KACCMFKCRP600-12 KACCMFKCRP600-04
Blaue Super-Duty Autoklavierbare SMS-Muffenabdeckung
Überzüge
Diese autoklavierbare 88 g/m² schwere SMS-Abdeckung bietet eine Keimbarriere, die sich ideal für pharmazeutische Produktionsanwendungen eignet.
  • Eliminiert Rückstände von Autoklavenband
  • Hydrophob, reißfest und durchstoßfest
  • Schafft sekundären Schutz bei der aseptischen Präsentation und Einrichtung der Ausrüstung
  • Ausgelegt für Autoklavenzyklen (121 bis 135 °C)
  • Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 8-Reinraum
  • In Verbindung mit einem zweiten Autoklavenbeutel entsteht ein effektives Verpackungssystem.
  • Hergestellt in den USA
Es entfällt dieMore Product Information
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable