Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥97,0%, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
12902-20KG
12902-20KGEA 17198.52 EUR
12902-20KG
Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥97,0%, Fluka™
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Formel: C₆CoK₃N₆
Molecular Weight: 332.332 g/mol
Siedepunkt: >500 °C
Schmelzpunkt: >500 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011391
CAS-Nummer: 13963-58-1
EINECS: 237-742-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Free cyanide Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Alkalinity Max. 0.15 meq/g