Gold zum Auftragen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12943.04
12943.04EA 94 EUR
12943.04
Gold zum Auftragen
Gold
Bright brushing gold.
Produces a bright continuous gold film on glass and ceramics when properly fired. Firing instructions included.
Formel: Au
Siedepunkt: 156 °C
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
UN: 1993
ADR: 3,III