Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® (max. 100ppm C)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12966.14 12966.22 12966.A1
12966.14EA 154 EUR
12966.14 12966.22 12966.A1
Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® (max. 100ppm C)
Nickel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II