DNA Isolation, Microspin Tissue DNA Mini Kits, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
Schnelles, einfaches und wirtschaftliches Kit zur Isolierung genomischer DNA aus kleinen Probenvolumina und -größen für konsistente PCR- und analytische Testergebnisse.
- Es sind keine organischen Extraktionen erforderlich
- Es sind keine zeitraubenden Ethanolfällungen notwendig
- Enzymatischer Abbau zellulärer RNA
- Effiziente Trennung von Inhibitoren und Kontaminationsstoffen
- Schnell, maximal 20 Minuten
Typischer Anfangswert 10 mg Gewebe Die Geschwindigkeit der Mini-Säulen-Technologie und speziell formulierten Puffern ermöglichen die Reinigung von genomischer DNA bis zu 60 kb
Lieferumfang: Das Kit enthält peqGOLD Microspin LE DNA-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, BL-Puffer, TL-Puffer, Proteinase K-Lösung, HBC-Puffer, LPA-Puffer, DNA-Waschpuffer und Elutionspuffer.