PCR Clean-Up, Cycle-Pure-Kits, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-6492-00EA
17.3
EUR
13-6492-00
13-6492-02
PCR Clean-Up, Cycle-Pure-Kits, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien
Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Reinigung von einzel- oder doppelsträngiger DNA aus PCR- oder anderen enzymatischen Reaktionen.
- Nachgelagerte Anwendung oder Klonierung, Sanger-Sequenzierung, in vitro Transkription und Nukleinsäuremarkierung
- Elutionsvolumen von 30 bis 50 µl
- Anfangswert von 5 bis 50 µl enzymatische Reaktionen
- DNA hat >90% Ausbeute, 70 bp bis 20 kb
Vollständiges Entfernen von Primer, Nukleotide, Enzyme, Salze und andere Verunreinigungen aus der DNA-Probe.
Lieferumfang: Jedes Kit enthält peqGOLD DNA-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, CP-Puffer, DNA-Waschpuffer und Elutionspuffer.