VWR® Peqlab peqGOLD Plasmid Purification, Plasmid Miniprep Kit I
Lieferant: VWR Chemicals
13-6943-00EA 21.4 EUR
13-6943-00
VWR® Peqlab peqGOLD Plasmid Purification, Plasmid Miniprep Kit I
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Plasmid Miniprep Kit I zur einfachen, schnellen und effizienten Extraktion hochreiner Plasmid-DNA. Isolieren Sie bis zu 30 µg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 bis 5 ml Bakterienkulturen in maximal 30 Minuten. Mit peqGOLD Plasmid Miniprep-Kits gewonnene Plasmid-DNA kann direkt für eine Vielzahl von nachgelagerten Anwendungen verwendet werden.
  • Geeignet für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben
  • Kurze Verwendungs- und Vorbereitungszeiten (<15 Minuten)
  • Keine organischen Extraktionen oder Fällungen erforderlich
  • Vollständiger enzymatischer Abbau aller zellulären RNA
  • Effiziente Entfernung von Enzyminhibitoren und Verunreinigungen
Lieferumfang: Jedes Kit enthält peqGOLD DNA-Säulen und 2 ml Sammelröhrchen, RNase A-Lösung, Lösung I, II und III, HBC-Puffer und DNA-Waschpuffer und Elutionspuffer.