Plasmid Purification, Plasmid Miniprep Kit II, peqGOLD
Lieferant: VWR Chemicals
13-6945-00EA
24.8
EUR
13-6945-00
Plasmid Purification, Plasmid Miniprep Kit II, peqGOLD
Nukleinsäure-Reagenzien
Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Isolieren Sie bis zu 40 bis 70 µg hochwertiger Plasmid-DNA aus bis zu 15 ml Bakterienkulturen in maximal 30 Minuten. Mit der VWR® peqGold Mini Column II-Technologie in drei schnelle Schritte vereinfacht: Binden, waschen und eluieren.
- Sicher, keine Phenol-/Chloroformextraktionen
- Vielseitig mit Spin- und Vakuumformaten verfügbar
- Hochwertige DNA eignet sich für eine Vielzahl von nachgelagerten Anwendungen
Lieferumfang: Jedes Kit enthält peqGOLD DNA-Säulen, 2-ml-Sammelröhrchen, Lösung I, Lösung II, Lösung III, HBC-Puffer, DNA-Waschpuffer, RNase A und Elutionspuffer.