Phenylboronsäure 98+% may contain varying amounts of anhydride

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure

130360100 130360500 AC13036.1 AC13036.50 130362500
130360100.EA 54.6 EUR
130360100. 130360500. MAYBAC13036.1 MAYBAC13036.50 130362500.
Phenylboronsäure 98+% may contain varying amounts of anhydride
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Schmelzpunkt: 217…222 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR